Få mere at vide
2-Anthracencarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 613-08-1 |
| Molekylær formel | C15H10O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC navn | antracen-2-karboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.23 |
| Formel vægt | 222.0681 |