Få mere at vide
2-Anthracencarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30329896
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30329896 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30329896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA69781350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 613-08-1
Molekylær formel C15H10O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)13-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-14(12)9-13/h1-9H,(H,16,17)
SMIL OC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC navn antracen-2-karboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 222.23
Formel vægt 222.0681