Få mere at vide
2-Anisidin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309675
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30309675 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309675 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10266000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
CAS 90-04-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C7 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym o-Anisidine (8CI), 2-Methoxybenzenamine, 1-Amino-2-methoxybenzene, 2-Aminoanisole, 2-Aminomethoxybenzene, 2-Methoxy-1-aminobenzene, 2-Methoxyaniline, 2-Methoxyphenylamine, NSC 3122, o-Aminoanisole, o-Aminomethoxybenzene, o-Methoxyaniline, o-Methoxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
SMIL COc1ccccc1N
IUPAC navn 2-methoxyanilin
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 123,0684 g/mol