Få mere at vide
2-Anilinopyrimidin-5-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10194194
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10194194 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10092074 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10194194 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69201DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 450368-25-9
Molekylær formel C11H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 215.21
MDL nummer MFCD09864415
InChI nøgle ZPIYMRAJXNMUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenylamino, 2-anilino-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 23509722
IUPAC navn 2-anilinopyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Anilinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 215.21
Procent renhed 97%