Få mere at vide
(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603085
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10603085 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10613085 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603085 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69213CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1093860-47-9
Molekylær formel C11H12N4
Molekylvægt (g/mol) 200.245
MDL nummer MFCD11841074
InChI nøgle IGMKIKUXMJLMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminomethyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 2-anilinopyrimidin-5-yl methylamine, 5-aminomethyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-aminomethyl pyrimidin-2-yl phenylamine
PubChem CID 43811051
IUPAC navn 5-(aminomethyl)-N-phenylpyrimidin-2-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=NC=C(C=N2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.24
Procent renhed 95%