missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-anilinobutanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-anilinobutanoic acid |
| CAS | 67832-70-6 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Phenylamino)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-9(10(12)13)11-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCC(Nc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-anilinobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vægt | 179.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?