Få mere at vide
2-anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467525
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467525 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15467525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25741.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93438-27-8 | C17H22N6O2 | 342.403 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Anilino-4,6-di(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
CAS 93438-27-8
Smeltepunkt 171°C to 174°C
Molekylær formel C17H22N6O2
MDL nummer MFCD00272422
Mængde 1 g
Synonym 2-anilino-4,6-di 4-morpholinyl-1,3,5-triazine, ammt, 1,3,5-triazin-2-amine, 4,6-di-4-morpholinyl-n-phenyl, n-phenyl-4,6-dimorpholino-s-triazine-2-amine, 2-anilino-4,6-bis 4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 4,6-dimorpholino-n-phenyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4,6-dimorpholin-4-yl 1,3,5-triazin-2-yl phenylamine, 4,6-bis morpholin-4-yl-n-phenyl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI nøgle MKAUGKLCEXBZIA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1C2=NC(=NC(=N2)NC3=CC=CC=C3)N4CCOCC4
IUPAC navn 4,6-dimorpholin-4-yl-N-phenyl-1,3,5-triazin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 342.403
PubChem CID 749680
Formel vægt 342.4
Procent renhed 97%