Få mere at vide
2-aminothiophenol, 98%
Artikelnummer. 11403198
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403198 500 g 500g
11329679 25 g 25g
11493188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18952.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1806.00 DKK
    1624.65 DKK / 500g
    Spare 181.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 137-07-5 | C6H7NS | 125,19 g/mol
2-Aminothiophenol blev anvendt i syntesen af 1,5-benzothiazepinderivater ved at reagere med 1,3-diphenylpropenonderivater og anvende faste aluminosilikatkatalysatorer. Det blev også brugt til syntese af benzothiazol2 og 3-(benzothiazol-2-yl)coumarinderivater. De ternære komplekser af kobber (II) med salicyliden-2-aminothiophenol (L) og glycin, alanin, valin og histidene aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminothiophenol blev anvendt i syntesen af 1,5-benzothiazepinderivater ved at reagere med 1,3-diphenylpropenonderivater og anvende faste aluminosilikatkatalysatorer. Det blev også brugt til syntese af benzothiazol2 og 3-(benzothiazol-2-yl)coumarinderivater. De ternære komplekser af kobber (II) med salicyliden-2-aminothiophenol (L) og glycin, alanin, valin og histidene aminosyrer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-07-5
Molekylær formel C6H7NS
Molekylvægt (g/mol) 125.19
MDL nummer MFCD00007702
InChI nøgle VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiophenol, o-aminothiophenol, 2-mercaptoaniline, o-mercaptoaniline, o-aminobenzenethiol, 2-mercaptaniline, benzenethiol, 2-amino, 2-amino thiophenol, 1-amino-2-mercaptobenzene, 2-aminobenzene-1-thiol
PubChem CID 8713
IUPAC navn 2-aminobenzenthiol
SMIL NC1=CC=CC=C1S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiophenol
Smeltepunkt 18 °C til 23 °C
Tæthed 1.17
Kogepunkt 234 °C
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.642
Mængde 500 g
FN nummer UN3267
Beilstein 606076
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 125.19
Procent renhed 98%