Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminothiophenol |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 20,0 °C |
| Farve | Gul til Amber |
| Tæthed | 1.1600g/mL |
| Kogepunkt | 234,0 °C |
| Flammepunkt | 79 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |