Få mere at vide
2-aminothiophenol 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminothiophenol |
| CAS | 137-07-5 |
| Molekylær formel | C6H7NS |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | o-Aminobenzenethiol, 1-Amino-2-mercaptobenzene, 2-Amino-1-mercaptobenzene, 2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl Mercaptan, 2-Aminothiophenol, 2-Mercaptoaniline, 2-Thioaniline, NSC 106635, o-Aminobenzenethiol, o-Aminophenyl Mercaptan, o-Aminothiophenol, o-Mercaptoaniline, alpha-Aminothiophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1S |
| IUPAC navn | 2-aminobenzenethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.19 |
| Formel vægt | 125.0299 |