Få mere at vide
2-aminothiophenol 90%, TRC
Artikelnummer. 30309007
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30309007 25 g
1 options
Artikelnummer. 30309007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63042525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiophenol
CAS 137-07-5
Molekylær formel C6H7NS
Mængde 25 g
Synonym o-Aminobenzenethiol, 1-Amino-2-mercaptobenzene, 2-Amino-1-mercaptobenzene, 2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl Mercaptan, 2-Aminothiophenol, 2-Mercaptoaniline, 2-Thioaniline, NSC 106635, o-Aminobenzenethiol, o-Aminophenyl Mercaptan, o-Aminothiophenol, o-Mercaptoaniline, alpha-Aminothiophenol
InChI formel InChI=1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMIL Nc1ccccc1S
IUPAC navn 2-aminobenzenethiol
Molekylvægt (g/mol) 125.19
Formel vægt 125.0299