Få mere at vide
2-Aminothiophene-3-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminothiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 4651-82-5 |
| Molekylær formel | C5H5N2S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2,4H,7H2 |
| SMIL | NC1=[S]C=CC1C#N |
| IUPAC navn | 2-amino-3H-thiophene-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.17 |
| Formel vægt | 125.0173 |