Få mere at vide
2-aminothiophen-3-carbonitril, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191162
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10191162 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10101172 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191162 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01096DA
Kemiske identifikatorer
CAS 4651-82-5
Molekylær formel C5H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 124.16
MDL nummer MFCD00706298
InChI nøgle XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-cyanothiophene, 2-amino-3-thiophenecarbonitrile, 2-amino-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-amino, 3-thiophenecarbonitrile, 2-amino, 2-aminothiophen-3-carbonitril, pubchem5222, aminothiophenecarbonitrile, 2-amino-3-thienyl cyanide, 2-azanylthiophene-3-carbonitrile
PubChem CID 736607
IUPAC navn 2-aminothiophen-3-carbonitril
SMIL NC1=C(C=CS1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 124.17
Procent renhed 97%