Få mere at vide
2-aminothiophen-3-carbonitril, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437188
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437188 5 g 5g
15427188 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60699.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4651-82-5
Molekylær formel C5H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 124.16
MDL nummer MFCD00706298
InChI nøgle XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-cyanothiophene, 2-amino-3-thiophenecarbonitrile, 2-amino-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-amino, 3-thiophenecarbonitrile, 2-amino, 2-aminothiophen-3-carbonitril, pubchem5222, aminothiophenecarbonitrile, 2-amino-3-thienyl cyanide, 2-azanylthiophene-3-carbonitrile
PubChem CID 736607
IUPAC navn 2-aminothiophen-3-carbonitril
SMIL NC1=C(C=CS1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 124.16
Procent renhed 97%