Få mere at vide
2-aminothiobenzamid, 97%
Artikelnummer. 15488267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488267 5 g 5g
15478267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51809.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 2454-39-9 | C7H8N2S | 152,215 g/mol
Det kan opvarmes til fremstilling af 2-trifluormethyl-3H-quinazolin-4-thion i nærvær af reagensmolekylsigter og opløsningsmiddel CHCl3 med en reaktionstid på 2 timer. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan opvarmes til fremstilling af 2-trifluormethyl-3H-quinazolin-4-thion i nærværelse af reagensmolekylsigter og opløsningsmiddel CHCl3 med en reaktionstid på 2 timer. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2454-39-9
Molekylær formel C7H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 152.215
MDL nummer MFCD00963496
InChI nøgle HPZKAJRFABCGFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiobenzamide, 2-amino-thiobenzamide, 2-aminobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 2-amino, thioanthranilamide, o-aminothiobenzamide, 2-aminobenzene-1-carbothioamide, amino 2-aminophenyl methane-1-thione, benzamide, o-aminothio, thioanthranilsaureamid
PubChem CID 1550990
IUPAC navn 2-aminobenzencarbothioamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiobenzamide
Smeltepunkt 115 °C til 120 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 152.21
Procent renhed 97%