Få mere at vide
2-aminothiobenzamid, 97%
Beskrivelse
Det kan opvarmes til fremstilling af 2-trifluormethyl-3H-quinazolin-4-thion i nærvær af reagensmolekylsigter og opløsningsmiddel CHCl3 med en reaktionstid på 2 timer. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det kan opvarmes til fremstilling af 2-trifluormethyl-3H-quinazolin-4-thion i nærværelse af reagensmolekylsigter og opløsningsmiddel CHCl3 med en reaktionstid på 2 timer. Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminothiobenzamide |
| Smeltepunkt | 115°C to 120°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 152.21 |
| Procent renhed | 97% |