Få mere at vide
2-aminothiazol, TRC
Artikelnummer. 30323306
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30323306 5 g
1 options
Artikelnummer. 30323306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6304155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole
CAS 96-50-4
Molekylær formel C3H4N2S
Mængde 5 g
Synonym 1,3-Thiazol-2-amine, 2-Amino-1,3-thiazole, 2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine, Abadol, Abadole, Aminothiazole, Basedol, NSC 1900, 2-Amino-thiazole, 2-Imino-4-thiazoline
InChI formel InChI=1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
SMIL Nc1nccs1
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 100.14
Formel vægt 100.0095