Få mere at vide
2-Aminothiazole, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 96-50-4 |
| Smeltepunkt | 86°C to 91°C |
| Kogepunkt | 117°C/20 hPa |
| MDL nummer | MFCD00005325 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine, 2-Aminothiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.14 |
| Grad | Research |