Få mere at vide
2-aminothiazol, 97%
Artikelnummer. 10655972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10655972 500 g Plastflaske 500g
10133350 100 g Plastflaske 100g
11966771 2.5 kg Plastikflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10655972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153895000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-50-4
Molekylær formel C3H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 100.14
MDL nummer MFCD00005325
InChI nøgle RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
PubChem CID 2155
ChEBI CHEBI:40782
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-amin
SMIL NC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole
Smeltepunkt 86 °C til 91 °C
Farve Brun
Kogepunkt 117 °C (20,0 Mbar)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 27,155
Fieser 04,19
Merck Index 15,475
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, frit opløselige i HCl og 20% H2SO4
Formel vægt 100.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Grains, Lumps or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.