Få mere at vide
2-aminothiazol, 97%
Artikelnummer. 11429892
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429892 2500 g 2500g
11339679 50 g 50g
11409892 100 g 100g
11349679 250 g 250g
11419892 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11429892 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12026.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100,14 g/mol
2-aminothiazol anvendes i syntesen af 2-aminothiazol-modificeret silicagel og anvendes også i Ulmann-kobling med 2-chlorbenzoesyrer medieret af ultralydsbestråling. Det virker som en komponent i dispers farvestof, thyreoideahæmmer i behandlingen af hyperthyroidisme, som syretartrat og som et terapeutisk lægemiddel til prionsygdomme. Det bruges også til at dræbe bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider, salpetersyre og svovlsyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-50-4
Molekylær formel C3H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 100.14
MDL nummer MFCD00005325
InChI nøgle RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
PubChem CID 2155
ChEBI CHEBI:40782
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-amin
SMIL NC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole
Smeltepunkt 88 °C til 92 °C
Kogepunkt 117 °C (15 mmHg)
Mængde 2500 g
Beilstein 105738
Merck Index 14,479
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol og æter.
Formel vægt 100.14
Procent renhed 97%