Få mere at vide
2-Aminothiazole, 97%
Artikelnummer. 11409892
Mængde:
50 g
100 g
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
250g
500g
50g
Artikelnummer. 11409892
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12026.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
2-aminothiazol anvendes i syntesen af 2-aminothiazol-modificeret silicagel og anvendes også i Ulmann-kobling med 2-chlorbenzoesyrer medieret af ultralydsbestråling. Det virker som en komponent i dispers farvestof, thyreoideahæmmer i behandlingen af hyperthyroidisme, som syretartrat og som et terapeutisk lægemiddel til prionsygdomme. Det bruges også til at dræbe bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider, salpetersyre og svovlsyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-50-4
Molekylær formel C3H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 100.14
MDL nummer MFCD00005325
InChI nøgle RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
PubChem CID 2155
ChEBI CHEBI:40782
IUPAC navn 1,3-thiazol-2-amin
SMIL NC1=NC=CS1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Kogepunkt 117°C (15 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 105738
Merck Index 14,479
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 100.14
Procent renhed 97%