Få mere at vide
2-aminothiazol, 97%
Beskrivelse
2-aminothiazol anvendes i syntesen af 2-aminothiazol-modificeret silicagel og anvendes også i Ulmann-kobling med 2-chlorbenzoesyrer medieret af ultralydsbestråling. Det virker som en komponent i dispers farvestof, thyreoideahæmmer i behandlingen af hyperthyroidisme, som syretartrat og som et terapeutisk lægemiddel til prionsygdomme. Det bruges også til at dræbe bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider, salpetersyre og svovlsyre.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminothiazole |
| Smeltepunkt | 88 °C til 92 °C |
| Kogepunkt | 117 °C (15 mmHg) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 105738 |
| Merck Index | 14,479 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol og æter. |
| Formel vægt | 100.14 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Aminothiazole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Thiazolamine