Få mere at vide
2-aminothiazol-5-carboxylsyre, 95%
Artikelnummer. 10402590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10402590 1 g Glasflaske 1g
10301280 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429570010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 40283-46-3 | C4H 4 N2O2S | 144,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40283-46-3
Molekylær formel C4H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 144.15
MDL nummer MFCD06203554
InChI nøgle ZFMRDDYYJJCBKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-5-carboxylic acid, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-5-carboxy-1,3-thiazole, pubchem21384, acmc-209jcp, 2-aminothiazole-5-carboxylicacid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-amino, 2-aminothiazole-5-formic acid, 2-azanyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 315243
IUPAC navn 2-amino-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=C(SC(=N1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182,0 °C til 184,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 144.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.