Få mere at vide
2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15413617
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413617 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15413617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27112.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1003-61-8 | C4H4N2OS | 128.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde
CAS 1003-61-8
Smeltepunkt ∽160°C (decomposition)
Molekylær formel C4H4N2OS
MDL nummer MFCD02179570
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-amino-5-formylthiazole, 2-aminothiazole-5-carbaldehyde, 2-aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-amino-thiazole-5-carbaldehyde, 2-amino-5-formyl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, zlchem 77, pubchem8904, 5-formyl-2-aminothiazole
InChI nøgle HZKMBJCDAXLMDN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(SC(=N1)N)C=O
IUPAC navn 2-amino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 128.149
PubChem CID 2737798
Formel vægt 128.15
Procent renhed 95%