Få mere at vide
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492759
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492759 100 g 100g
15482759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66459.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40283-41-8
Molekylær formel C4H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 144.148
MDL nummer MFCD00859429
InChI nøgle FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
IUPAC navn 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
SMIL C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Mængde 100 g
Beilstein 118866
Formel vægt 144.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid