Få mere at vide
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482759
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482759 25 g 25g
15492759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66459.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40283-41-8
Molekylær formel C4H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 144.148
MDL nummer MFCD00859429
InChI nøgle FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-thiazole-4-carboxylic acid, 2-amino-4-thiazolecarboxylic acid, 2-aminothiazole-4-formic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-aminothiazole-4-carboxylicacid, pubchem8903, acmc-209jco, 2-aminothiazole 4-carboxylic, 2-amino-4-carboxythiazole
PubChem CID 1501882
IUPAC navn 2-amino-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=C(N=C(S1)N)C(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Mængde 25 g
Beilstein 118866
Formel vægt 144.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.