Få mere at vide
2-Aminothiazole-4-carboxamide (~15% Inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminothiazole-4-carboxamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3OS/c5-3(8)2-1-9-4(6)7-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7) |
| Formel vægt | 143.0153 |