Få mere at vide
2-aminothiazol-4-eddikesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30051637
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051637 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051637 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3776.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-aminothiazol-4-eddikesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
CAS 29676-71-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Aminothiazole-4-acetic Acid
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C5H6N2O2S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid, (2-Amino-4-thiazoyl)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazole)acetic acid, 2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetic acid, 2-Amino-4-thiazolylacetic acid, 2-Aminothiazol-4-acetic acid, 2-Aminothiazole-4-acetic acid, SQ 272, Ceftibuten Related Impurity 2, Mirabegron Impurity 7
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
SMIL Nc1nc(CC(=O)O)cs1
IUPAC navn 2-(2-aminothiazol-4-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 158.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 158,015 g/mol