Få mere at vide
2-(Aminosulfonyl)benzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30309765
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30309765 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30309765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA629360100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Carboxybenzenesulfonamide
CAS 632-24-6
Molekylær formel C7 H7 N O4 S
Mængde 100 mg
Synonym 2-(Aminosulfonyl)benzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-sulfamoyl- (6CI, 8CI), 2-Carboxybenzenesulfonamide, 2-Sulfamoylbenzoic acid, NSC 22975, o-Sulfamidobenzoic acid, o-Sulfamoylbenzoic acid, o-Sulfonamidobenzoic acid, IN-D5119
InChI formel InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12)
SMIL NS(=O)(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-sulfamoylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 201.2
Formel vægt 201.01