Få mere at vide
2-(Aminosulfonyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Carboxybenzenesulfonamide |
| CAS | 632-24-6 |
| Molekylær formel | C7 H7 N O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(Aminosulfonyl)benzoic acid (ACI), Benzoic acid, o-sulfamoyl- (6CI, 8CI), 2-Carboxybenzenesulfonamide, 2-Sulfamoylbenzoic acid, NSC 22975, o-Sulfamidobenzoic acid, o-Sulfamoylbenzoic acid, o-Sulfonamidobenzoic acid, IN-D5119 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4S/c8-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)(H2,8,11,12) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.2 |
| Formel vægt | 201.01 |