Få mere at vide
2-Aminopyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30006779
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30006779 5 g
1 options
Artikelnummer. 30006779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6292555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrimidin-2-amine
CAS 109-12-6
Molekylær formel C4 H5 N3
Mængde 5 g
Synonym Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa)
InChI formel InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
SMIL Nc1ncccn1
IUPAC navn pyrimidin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 95.1
Formel vægt 95.0483