Få mere at vide
2-Aminopyrimidine, 98%
Artikelnummer. 10794011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10794011
Brand: Thermo Scientific Acros 104585000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-12-6
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.11
MDL nummer MFCD00006089
InChI nøgle LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
IUPAC navn pyrimidin-2-amin
SMIL NC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyrimidine
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 124°C to 127°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 158°C (186.0 Mbar)
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 24, 80
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,readily soluble in alcohol,acetone and chloroform,slightly soluble in ether and benzene
Formel vægt 95.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver