Få mere at vide
2-Aminopyrimidin, 98%
Artikelnummer. 10234320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10234320 100 g Plastflaske 100g
10793821 5 g Glasflaske 5g
10794011 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10234320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104581000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-12-6
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.11
MDL nummer MFCD00006089
InChI nøgle LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
IUPAC navn pyrimidin-2-amin
SMIL NC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyrimidine
Navn note 99%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 124 °C til 127 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 158 °C (186,0 Mbar)
Flammepunkt 103 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 24, 80
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i eddikesyre, let opløselig i alkohol, acetone og kloroform, let opløselig i ether og benzen
Formel vægt 95.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver