Få mere at vide
2-Aminopyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11430448
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430448 500 g 500g
11420448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24594.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 109-12-6 | C4H5N3 | 95,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-12-6
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.11
MDL nummer MFCD00006089
InChI nøgle LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine, pyrimidin-2-ylamine, pyrimidinamine, aminopyrimidine, 2-pyrimidiylamine, pyrimidine, 2-amino, 2-pyridiylamine, 1,2-dihydro-2-iminopyrimidine, pyrimidine, amino
PubChem CID 7978
ChEBI CHEBI:38618
IUPAC navn pyrimidin-2-amin
SMIL NC1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyrimidine
Smeltepunkt 123 °C til 127 °C
Kogepunkt 159 °C (186 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 107014
Formel vægt 95.11
Procent renhed 98%