Få mere at vide
2-Aminopyridine, TRC
Artikelnummer. 30005157
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005157 50 g
30004929 250 g
18002000 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30005157 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62898550G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-29-0
Molekylær formel C5 H6 N2
Molekylvægt (g/mol) 94.11
Synonym Pyridine, 2-amino- (8CI), 1,2-Dihydro-2-iminopyridine, 2-Aminopyridine, 2-Pyridinylamine, 2-Pyridylamine, NSC 431, o-Aminopyridine, α-Aminopyridine, α-Pyridinamine, α-Pyridylamine
IUPAC navn pyridin-2-amine
SMIL Nc1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
Formel vægt 94.0531
Procent renhed >95%