Få mere at vide
2-Aminopyridine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminopyridine-d6 |
| CAS | 203784-57-0 |
| Molekylær formel | C5 D6 N2 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 2-Pyridin-3,4,5,6-d4-amine-d2 (9CI, ACI), 2-Aminopyridine-d6, 2-Aminopyridine-D6, 2-Pyridyl-d4-amine-d2, 2-Pyridinamine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2 |
| SMIL | [2H]N([2H])c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | N,N,3,4,5,6-hexadeuteriopyridin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.151 |
| Formel vægt | 100.091 |