Få mere at vide
2-Aminopyridine, 99+%
Artikelnummer. 10695512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10695512 500 g Plastflaske 500g
10519440 100 g Plastflaske 100g
10445555 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10695512 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 104545000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504-29-0 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-29-0
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00006312
InChI nøgle ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
PubChem CID 10439
IUPAC navn pyridin-2-amin
SMIL C1=CC=NC(=C1)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine
Navn note p.a.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55°C to 60°C
Farve Beige-Gul til Creme
Kogepunkt 204°C to 210°C
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C5H4N)NH2
Mængde 500 g
Beilstein 22,428
Fieser 09,18
Merck Index 15,469
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and hot,petroleum ether,sparingly soluble in toluene
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager