Få mere at vide
2-Aminopyridine, 99+%
Artikelnummer. 10519440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10519440 100 g Plastflaske 100g
10695512 500 g Plastflaske 500g
10445555 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10519440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104541000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 504-29-0 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-29-0
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00006312
InChI nøgle ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
PubChem CID 10439
IUPAC navn pyridin-2-amin
SMIL C1=CC=NC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine
Navn note p.a.
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55°C to 60°C
Farve Beige-Gul til Creme
Kogepunkt 204°C to 210°C
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C5H4N)NH2
Mængde 100 g
Beilstein 22,428
Fieser 09,18
Merck Index 15,469
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and hot,petroleum ether,sparingly soluble in toluene
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminopyridine