Få mere at vide
2-Aminopyridine, 99%
Artikelnummer. 11359679
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359679 25 g 25g
11409523 250 g 250g
11499513 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11359679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12374.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 504-29-0 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
En forbindelse har vist sig reversibelt at blokere spændingsafhængige kaliumkanaler. Også en almindelig urenhed fra syntesen af forbindelser fundet i hårfarve. Anvendes som et vandblandbart opløsningsmiddel og som mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler såsom diuretika. Det bruges som et forskningsværktøj til at karakterisere undertyper af kaliumkanalen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En forbindelse har vist sig reversibelt at blokere spændingsafhængige kaliumkanaler. Også en almindelig urenhed fra syntesen af forbindelser fundet i hårfarve. Anvendes som et vandblandbart opløsningsmiddel og som mellemprodukt ved fremstilling af lægemidler såsom diuretika. Det bruges som et forskningsværktøj til at karakterisere undertyper af kaliumkanalen.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand (8g/100 ml ved 19 C)°
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-29-0
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.117
MDL nummer MFCD00006312
InChI nøgle ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 2-pyridylamine, aminopyridine, pyridinamine, o-aminopyridine, 2-aminopyridin, 2-aminopryidine, amino-2 pyridine, pyridine, 2-amino
PubChem CID 10439
IUPAC navn pyridin-2-amin
SMIL C1=CC=NC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 209°C to 211°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2671
Beilstein 105785
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,473
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water(8g/100 mL at 19°C)
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99%