Få mere at vide
2-aminopyridin-6-methanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436297
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436297 5 g 5g
15446297 250 mg 250mg
15426297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33485.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 79651-64-2 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
4-Aminopyridin (4-AP), en velkendt kaliumkanalblokker, har vist sig at forbedre ledning i beskadigede og demyeliniserede axoner. Aminopyridin har et snævert terapeutisk område i klinisk anvendelse. I den aktuelle undersøgelse undersøgte vi, om AP-MeOH kan forbedre impulsledning i en dyremodel af MS.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Lidt opløselig
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79651-64-2
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD09863097
InChI nøgle YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminopyridin-2-yl methanol, 6-amino-2-pyridinemethanol, 2-aminopyridine-6-methanol, 6-amino-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 6-amino, 2-amino-6-hydroxymethylpyridine, 6-aminopyridine-2-methanol, 6-amino-2-pyridinyl methanol, 2-amino-6-hydroxymethyl pyridine, 2-hydroxymethyl-6-aminopyridine
PubChem CID 11182606
IUPAC navn (6-aminopyridin-2-yl)methanol
SMIL C1=CC(=NC(=C1)N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine-6-methanol
Smeltepunkt 87°C to 92°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%