Få mere at vide
2-Aminopyridine-5-methanol, 97%
Artikelnummer. 15496227
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496227 5 g 5g
15406237 250 mg 250mg
15486227 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33416.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 113293-71-3 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
Solubility
Sparingly soluble in water.(0.26 g/L) (25°C),
Notes
Store in cool dry place. Ensure proper ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113293-71-3
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD06659089
InChI nøgle TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794829
IUPAC navn (6-aminopyridin-3-yl)methanol
SMIL C1=CC(=NC=C1CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine-5-methanol
Smeltepunkt 113°C to 118°C
Mængde 5 g
Synonym 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%