Få mere at vide
2-aminopyridin-4-methanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389835
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389835 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11389835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19846.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 105250-17-7 | C6H9N2O | 125.15 g/mol
2-Aminopyridin-4-methanol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Aminopyridin-4-methanol anvendes som
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine-4-methanol
CAS 105250-17-7
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Molekylær formel C6H9N2O
MDL nummer MFCD03791261
Mængde 1 g
Beilstein 8760550
Følsomhed Air sensitive
Synonym 2-aminopyridin-4-yl methanol, 2-amino-pyridin-4-yl-methanol, 2-aminopyridine-4-methanol, 2-amino-4-pyridinylmethanol, 4-pyridinemethanol, 2-amino, 2-aminopyridin-4-yl-methanol, 2-amino-4-pyridinemethanol, 2-amino-4-pyridinyl methanol, 2-amino-4-hydroxymethylpyridine, 2-amino-4-pyridyl methan-1-ol
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-O
SMIL NC1=CC(CO)=CC=[NH+]1
IUPAC navn (2-aminopyridin-4-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 125.15
PubChem CID 1515296
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%