Få mere at vide
2-Aminopyridin-4-carboxamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459109
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459109 1 g 1g
15469109 5 g 5g
15479109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19843.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13538-42-6 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
2-Aminopyridin-4-carboxamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminopyridin-4-carboxamid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13538-42-6
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD03791262
InChI nøgle AGSDASDGMNDAIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 351653
IUPAC navn 2-aminopyridin-4-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=CC=NC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine-4-carboxamide
Smeltepunkt 252°C to 258°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 115924
Synonym 2-aminoisonicotinamide, 2-amino-isonicotinamide, 2-amino-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-amino, 4-pyridinecarboxamide,2-amino, 2-amino isonicotinamide, pubchem16603, acmc-1bppf, 2-amino-4-pyridinecarbamide, 2-azanylpyridine-4-carboxamide
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 137.14
Procent renhed 95%