Få mere at vide
2-aminopyridin-4-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956461 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11956461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444580010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1195995-72-2 | C11H17BN2O2 | 220.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1195995-72-2
Smeltepunkt 161°C to 162°C
Farve Farveløs til gul
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H17BN2O2
MDL nummer MFCD09607735
Mængde 1 g
Synonym 2-aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-aminopyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-amino-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, 2-amino-4-pyridineboronic acid, pinacol ester, 2-pyridinamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-ylamine
InChI nøgle DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=NC=C1
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 220.08
PubChem CID 45785707
Formel vægt 220.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.