Få mere at vide
2-Aminopyrazin, 99%
Artikelnummer. 11479993
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479993 50 g 50g
11369679 5 g 5g
11379679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13052.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5049-61-6 | C4H5N3 | 95,105 g/mol
2-Aminopyrazin fungerer som et råmateriale i en fire-komponent syntese af imidazolidiner. Det bruges også som et mellemprodukt i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminopyrazin fungerer som et råmateriale i en fire-komponent syntese af imidazolidiner. Det bruges også som et mellemprodukt i syntetisk kemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5049-61-6
Molekylær formel C4H5N3
Molekylvægt (g/mol) 95.105
MDL nummer MFCD00006137
InChI nøgle XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopyrazine, aminopyrazine, pyrazinamine, 2-pyrazinamine, pyrazin-2-ylamine, pyrazine-2-ylamine, pyrazine, 2-amino, amino pyrazine, 3-aminopyrazine, iminopyrazine
PubChem CID 78747
IUPAC navn pyrazin-2-amin
SMIL C1=CN=C(C=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyrazine
Smeltepunkt 118 °C til 121 °C
Mængde 50 g
Beilstein 107025
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 95.11
Procent renhed 99%