Få mere at vide
2-Aminopyrazine-5-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminopyrazine-5-carboxylic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 13924-94-2 |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-2-9-5(7)3-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9) |
| SMIL | COC(=O)c1cnc(N)cn1 |
| IUPAC navn | methyl 5-aminopyrazine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0538 |