Få mere at vide
2-Aminopurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminopurine |
| CAS | 452-06-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 9H-Purin-2-amine, 1H-Purin-2-amine (9CI), Purine, 2-amino- (6CI,8CI), (9H-Purin-2-yl)amine, 2-Aminopurine, Isoadenine, NSC 24129, SQ 22451, 2-Amino-9H-purine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10) |
| SMIL | Nc1ncc2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 9H-purin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.13 |
| Vis mere |