Få mere at vide
2-Aminopurine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Aminopurine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminopurine |
| CAS | 452-06-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Aminopurine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9H-Purin-2-amine, 1H-Purin-2-amine (9CI), Purine, 2-amino- (6CI,8CI), (9H-Purin-2-yl)amine, Isoadenine, NSC 24129, SQ 22451, 2-Amino-9H-purine, Famciclovir Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10) |
| SMIL | Nc1ncc2nc[nH]c2n1 |
| IUPAC navn | 9H-purin-2-amine |
| Vis mere |