Få mere at vide
2-Aminopurine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050298
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050298 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050298 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0620.190025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Aminopurine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopurine
CAS 452-06-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Aminopurine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H5 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9H-Purin-2-amine, 1H-Purin-2-amine (9CI), Purine, 2-amino- (6CI,8CI), (9H-Purin-2-yl)amine, Isoadenine, NSC 24129, SQ 22451, 2-Amino-9H-purine, Famciclovir Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
SMIL Nc1ncc2nc[nH]c2n1
IUPAC navn 9H-purin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 135.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 135.0545 g/mol