Få mere at vide
2-Aminopurine, 98%
Artikelnummer. 15406649
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406649 250 mg 250mg
15416649 500 mg 500mg
15496639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64919.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En proteinkinase R-hæmmer
En proteinkinase R-hæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-06-2
Molekylær formel C5H5N5
Molekylvægt (g/mol) 135.13
MDL nummer MFCD00005566
InChI nøgle MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminopurine, 1h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, purine, 2-amino, aminopurine, 2-amino purine, 2'-amino-purine, unii-o14b3u97fw, ccris 759, 9h-purin-2-ylamine
PubChem CID 9955
ChEBI CHEBI:479072
IUPAC navn 7H-purin-2-amin
SMIL NC1=NC=C2NC=NC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopurine
Smeltepunkt 280°C to 282°C
Farve Hvid til gul
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
Formel vægt 135.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver