Få mere at vide
2-Aminopurine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10414765 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
Glass bottle; 50mg
Artikelnummer.
10414765 Glass bottle; 50mg
1 options
Artikelnummer. 10414765 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276560500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopurine
CAS 452-06-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 280.0°C to 284.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C5H5N5
MDL nummer MFCD00005566
Mængde 50 mg
Beilstein 26, 414
Synonym 2-aminopurine, 1h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, purine, 2-amino, aminopurine, 2-amino purine, 2'-amino-purine, unii-o14b3u97fw, ccris 759, 9h-purin-2-ylamine
InChI nøgle MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC=C2NC=NC2=N1
IUPAC navn 7H-purin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 135.13
PubChem CID 9955
ChEBI CHEBI:479072
Formel vægt 135.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Amorphous Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminopurine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /