Få mere at vide
2-aminopropan-1,3-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminopropane-1,3-diol |
| CAS | 534-03-2 |
| Molekylær formel | C3H9NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dihydroxy-2-propylamine, 1,3-Dihydroxyisopropylamine, 2-Amino-1,3-dihydroxypropane, 2-Amino-1,3-propanediol, 2-Aminoglycerol, 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethylamine, NSC 93746, Serinol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2/c4-3(1-5)2-6/h3,5-6H,1-2,4H2 |
| SMIL | NC(CO)CO |
| IUPAC navn | 2-aminopropan-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.11 |
| Formel vægt | 91.0633 |